6-Methoxy-2-tetralon 90%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one, 3,4-Dihydro-6-methoxynaphthalen-2(1H)-one
298920010
298920050
ACRO298920010EA
115
EUR
ACRO298920010
ACRO298920050
6-Methoxy-2-tetralon 90%
6-Methoxy-2-tetralon
Formel:
C₁₁H₁₂O₂ Siedepunkt: 114…116 °C (,2 mmHg) Schmelzpunkt: 28…35 °C Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00001729 CAS-Nummer: 2472-22-2 EINECS: 219-592-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to light beige to orange Low melting crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 28 to 35 °C |
GC | ≥88 % |