6-Methoxy-2-tetralon
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
6-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one, 3,4-Dihydro-6-methoxynaphthalen-2(1H)-one
10-0004.5
10-0004.10
CHMP10-0004.5EA
0
EUR
CHMP10-0004.5
CHMP10-0004.10
6-Methoxy-2-tetralon
6-Methoxy-2-tetralon
Formel:
C₁₁H₁₂O₂ Molecular Weight: 176,22 g/mol |
MDL:
MFCD00001729 CAS-Nummer: 2472-22-2 EINECS: 219-592-9 |