6-Methoxy-2-tetralon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 6-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one, 3,4-Dihydro-6-methoxynaphthalen-2(1H)-one
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
184063-1G 184063-5G
SIAL184063-1GEA 78.5 EUR
SIAL184063-1G SIAL184063-5G
6-Methoxy-2-tetralon, Sigma-Aldrich®
6-Methoxy-2-tetralon
Formel: C₁₁H₁₂O₂
MDL: MFCD00001729
CAS-Nummer: 2472-22-2
EINECS: 219-592-9