7-Methoxy-1-tetralon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 7-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
163368-25G 163368-5G
SIAL163368-25GEA 624 EUR
SIAL163368-25G SIAL163368-5G
7-Methoxy-1-tetralon, Sigma-Aldrich®
7-Methoxy-1-tetralon
Formel: C₁₁H₁₂O₂
Molecular Weight: 176,22 g/mol
MDL: MFCD00001696
CAS-Nummer: 6836-19-7
EINECS: 229-916-0