8-Methoxy-2-tetralon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
8-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
535451-1G
535451-5G
SIAL535451-1GEA
177
EUR
SIAL535451-1G
SIAL535451-5G
8-Methoxy-2-tetralon, Sigma-Aldrich®
8-Methoxy-2-tetralon
Formel:
C₁₁H₁₂O₂ Molecular Weight: 176,22 g/mol |
MDL:
MFCD06411220 CAS-Nummer: 5309-19-3 |