5,8-Dimethoxy-1-tetralon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
569658-1G 569658-5G
SIAL569658-1GEA 399 EUR
SIAL569658-1G SIAL569658-5G
5,8-Dimethoxy-1-tetralon, Sigma-Aldrich®
5,8-Dimethoxy-1-tetralon
Formel: C₁₂H₁₄O₃
Molecular Weight: 206,24 g/mol
CAS-Nummer: 1015-55-0
EINECS: 213-803-8