6,7-Dimethoxy-1-tetralon ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 6,7-Dimethoxy-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
B25226.03 B25226.06 B25226.14 AB146755.0025
B25226.03EA 50.8 EUR
B25226.03 B25226.06 B25226.14 ABCRAB146755.0025
6,7-Dimethoxy-1-tetralon ≥97%
6,7-Dimethoxy-1-tetralon
Purity: 97% CAS No.: 13575-75-2 Molecular Formula: C12H14O3 Formula Weight: 206.24 Melting Point: 98-100° MDL No.: MFCD00134100
Formel: C₁₂H₁₄O₃
Molecular Weight: 206,24 g/mol
Schmelzpunkt: 98…100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134100
CAS-Nummer: 13575-75-2