5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthalinol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L02416.09 L02416.18
L02416.09EA 101 EUR
L02416.09 L02416.18
5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthalinol ≥99%
5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthol
Purity: 99% CAS No.: 529-35-1 Molecular Formula: C10H12O Formula Weight: 148.21 Melting Point: 69-71° Boiling Point: 264-265°/705mm MDL No.: MFCD00001734
Formel: C₁₀H₁₂O
Molecular Weight: 148,2 g/mol
Siedepunkt: 264…265 °C (705 mmHg)
Schmelzpunkt: 69…71 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001734
CAS-Nummer: 529-35-1
EINECS: 208-461-1