5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthalinol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OS-7720-5G OS-7720-25G OS-7720-1G
COBBOS-7720-5GEA 96.1 EUR
COBBOS-7720-5G COBBOS-7720-25G COBBOS-7720-1G
5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthalinol
5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthol
Formel: C₁₀H₁₂O
Molecular Weight: 148,2 g/mol
MDL: MFCD00001734
CAS-Nummer: 529-35-1
EINECS: 208-461-1