5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthalinol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
177470100 177470500
ACRO177470100EA 48.6 EUR
ACRO177470100 ACRO177470500
5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthalinol 98%
5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthol
Formel: C₁₀H₁₂O
Molecular Weight: 148,2 g/mol
Schmelzpunkt: 58…62 °C
Flammpunkt: >112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001738
CAS-Nummer: 1125-78-6
EINECS: 214-410-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 62 °C
GC ≥97.5 %