5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthalinol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OS-7715-5G
OS-7715-25G
OS-7715-100G
COBBOS-7715-5GEA
48.4
EUR
COBBOS-7715-5G
COBBOS-7715-25G
COBBOS-7715-100G
5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthalinol
5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthol
Formel:
C₁₀H₁₂O Molecular Weight: 148,2 g/mol |
MDL:
MFCD00001738 CAS-Nummer: 1125-78-6 EINECS: 214-410-4 |