5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthalinol
Lieferant: Thermo Scientific
BTB10211.1 BTB10211.10 BTB10211.50
MAYBBTB10211.1EA 0 EUR
MAYBBTB10211.1 MAYBBTB10211.10 MAYBBTB10211.50
5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthalinol
5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthol
Formel: C₁₀H₁₂O
Molecular Weight: 148,2 g/mol
MDL: MFCD00001738
CAS-Nummer: 1125-78-6
EINECS: 214-410-4