Purpurin (1,2,4-Trihydroxy-9,10-anthrachinon)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
211990250 211990050
ACRO211990250EA 158 EUR
ACRO211990250 ACRO211990050
Purpurin (1,2,4-Trihydroxy-9,10-anthrachinon)
Purpurin (1,2,4-Trihydroxy-9,10-anthrachinon)
Formel: C₁₄H₈O₅
Molecular Weight: 256,21 g/mol
Schmelzpunkt: 253…256 °C
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001203
CAS-Nummer: 81-54-9
EINECS: 201-359-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark red to orange-brown to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (1 mg/ml in NH4OH) Red to very dark red to purple
HPLC ≥85 %
UV Lambda max 470 to 490 nm (10 mg/l methanol)