(2E,4E)-2,4-Decadienal 95% tech.
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Decadienal, (2E,4E)-Deca-2,4-dienal, DDA
177510010
177510050
177510250
ACRO177510010EA
33.6
EUR
ACRO177510010
ACRO177510050
ACRO177510250
(2E,4E)-2,4-Decadienal 95% tech.
trans,trans-2,4-Decadienal
Formel:
C₁₀H₁₆O Molecular Weight: 152,24 g/mol Siedepunkt: 114…116 °C (10 mmHg) Dichte: 0,85 g/cm³ Flammpunkt: 85 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00007007 CAS-Nummer: 25152-84-5 EINECS: 246-668-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5140 to 1.5180 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥92 % (main isomer) |