(2E,4E)-2,4-Decadienal
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyme:
Decadienal, (2E,4E)-Deca-2,4-dienal, DDA
10005432-10
10005432-25
10005432-5
10005432-50
CAYM10005432-10EA
88
EUR
CAYM10005432-10
CAYM10005432-25
CAYM10005432-5
CAYM10005432-50
(2E,4E)-2,4-Decadienal
trans,trans-2,4-Decadienal
Formel:
C₁₀H₁₆O Molecular Weight: 152,24 g/mol |
MDL:
MFCD00007007 CAS-Nummer: 25152-84-5 EINECS: 246-668-9 |