(2E,4E)-2,4-Nonadienal, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W321206-100G-K W321206-1KG-K W321206-25G-K
SIALW321206-100G-KEA 345 EUR
SIALW321206-100G-K SIALW321206-1KG-K SIALW321206-25G-K
(2E,4E)-2,4-Nonadienal, Sigma-Aldrich®
trans,trans-2,4-Nonadienal
Formel: C₉H₁₄O
MDL: MFCD00007006
CAS-Nummer: 5910-87-2
EINECS: 227-629-5