trans,trans-Muconsäure (trans, trans-2,4-Hexadiendisäure) 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
128070010 128070050
ACRO128070010EA 74 EUR
ACRO128070010 ACRO128070050
trans,trans-Muconsäure (trans, trans-2,4-Hexadiendisäure) 97%
trans,trans-Muconsäure (trans, trans-2,4-Hexadiendisäure)
Formel: C₆H₆O₄
Siedepunkt: 320 °C (760 mmHg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002702
CAS-Nummer: 3588-17-8
EINECS: 222-724-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥97.5 %