trans,trans-Muconsäure (trans, trans-2,4-Hexadiendisäure) ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
trans, trans-2,4-Hexadienedioic acid
L03987.03
L03987.06
L03987.03EA
31.5
EUR
L03987.03
L03987.06
trans,trans-Muconsäure (trans, trans-2,4-Hexadiendisäure) ≥98%
trans,trans-Muconsäure (trans, trans-2,4-Hexadiendisäure)
Purity: 98+%
CAS No.: 3588-17-8
Molecular Formula: C6H6O4
Formula Weight: 142.11
Melting Point: ca 300° dec.
Beilstein Reference: 1722248
Merck Reference: 14,6299
MDL No.: MFCD00002702
Formel:
C₆H₆O₄ Molecular Weight: 142.11 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 300 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002702 CAS-Nummer: 3588-17-8 EINECS: 222-724-8 |