trans,trans-Muconsäure (trans, trans-2,4-Hexadiendisäure), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
trans, trans-2,4-Hexadienedioic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
M90003-10G
M90003-1G
SIALM90003-10GEA
202
EUR
SIALM90003-10G
SIALM90003-1G
trans,trans-Muconsäure (trans, trans-2,4-Hexadiendisäure), Sigma-Aldrich®
trans,trans-Muconsäure (trans, trans-2,4-Hexadiendisäure)
Formel:
C₆H₆O₄ Molecular Weight: 142,11 g/mol |
MDL:
MFCD00002702 CAS-Nummer: 3588-17-8 EINECS: 222-724-8 |