Methylcyclopentadien dimer 95%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

156850010 156852500 156850025
ACRO156850010EA 162 EUR
ACRO156850010 ACRO156852500 ACRO156850025
Methylcyclopentadien dimer 95%
Methylcyclopentadien dimer
Formel: C₁₂H₁₆
Molecular Weight: 160,26 g/mol
Siedepunkt: 200 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –51 °C
Dichte: 0,94 g/cm³
Flammpunkt: 26 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082297
CAS-Nummer: 26472-00-4
EINECS: 247-724-5
UN: 3295
ADR: 3,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
NMR (1H-NMR) ≥94 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR