Tetrabutylammoniumdihydrogentrifluorid 50 - 55% (w/w) in 1,2-Dichloroethan
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L17891.03
L17891.06
L17891.03EA
25.6
EUR
L17891.03
L17891.06
Tetrabutylammoniumdihydrogentrifluorid 50 - 55% (w/w) in 1,2-Dichloroethan
Tetrabutylammoniumdihydrogentrifluorid
CAS No.: 99337-56-1
Molecular Formula: [CH3(CH2)3]4N(H2F3)
Formula Weight: 301.48
Flash Point: 13°(55°F)
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00145365
Formel:
C₁₆H₃₈F₃N Flammpunkt: 13 °C (55 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00145365 CAS-Nummer: 99337-56-1 UN: 2924 ADR: 3,II |