Phenylarsinoxid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
PAO
180350050
180350010
180350250
ACRO180350050EA
77.9
EUR
ACRO180350050
ACRO180350010
ACRO180350250
Phenylarsinoxid 97%
Phenylarsine oxide
Formel:
C₆H₅AsO Molecular Weight: 168.02 g/mol Schmelzpunkt: 145…148 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001990 CAS-Nummer: 637-03-6 EINECS: 211-275-3 UN: 3465 ADR: 6.1 II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | ≥96.0 % |
HPLC | ≥98.5 % |
Optical rotation | +24° to +28° (1 % in DMF/methanol) |