3-Methyl-2(5H)-furanon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Hydroxy-2-methyl-2-butenoic acid gamma-Lactone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
393509-1G 393509-5G
SIAL393509-1GEA 197 EUR
SIAL393509-1G SIAL393509-5G
3-Methyl-2(5H)-furanon, Sigma-Aldrich®
3-Methyl-2(5H)-furanon
Formel: C₅H₆O₂
Molecular Weight: 98,1 g/mol
MDL: MFCD00191545
CAS-Nummer: 22122-36-7