3-Chlor-6-hydrazinopyridazin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 3-Chloro-6-hydrazinylpyridazine
HC-6415-5G HC-6415-25G HC-6415-1G
COBBHC-6415-5GEA 46 EUR
COBBHC-6415-5G COBBHC-6415-25G COBBHC-6415-1G
3-Chlor-6-hydrazinopyridazin
3-Chlor-6-hydrazinopyridazin
Formel: C₄H₅ClN₄
Molecular Weight: 144,56 g/mol
MDL: MFCD00051740
CAS-Nummer: 17284-97-8