3-Chlor-6-hydrazinopyridazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Chloro-6-hydrazinylpyridazine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
632619-1G 632619-5G
SIAL632619-1GEA 27.1 EUR
SIAL632619-1G SIAL632619-5G
3-Chlor-6-hydrazinopyridazin, Sigma-Aldrich®
3-Chlor-6-hydrazinopyridazin
Formel: C₄H₅ClN₄
Molecular Weight: 144,56 g/mol
MDL: MFCD00051740
CAS-Nummer: 17284-97-8