2-Chlor-4-methoxypyrimidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
536458-1G 536458-5G
SIAL536458-1GEA 26 EUR
SIAL536458-1G SIAL536458-5G
2-Chlor-4-methoxypyrimidin, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-4-methoxypyrimidine
Formel: C₅H₅ClN₂O
Molecular Weight: 144,56 g/mol
MDL: MFCD00194055
CAS-Nummer: 22536-63-6