2-Pyrimidincarbonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Cyanopyrimidine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
646830-25G 646830-5G
SIAL646830-25GEA 77.4 EUR
SIAL646830-25G SIAL646830-5G
2-Pyrimidincarbonitril, Sigma-Aldrich®
2-Pyrimidincarbonitril
Formel: C₅H₃N₃
Molecular Weight: 105.1 g/mol
MDL: MFCD00160513
CAS-Nummer: 14080-23-0
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable