2-Methoxypyrimidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7838-1G
PY-7838-5G
COBBPY-7838-1GEA
303
EUR
COBBPY-7838-1G
COBBPY-7838-5G
2-Methoxypyrimidin
2-Methoxypyrimidine
Formel:
C₅H₆N₂O |
MDL:
MFCD00234104 CAS-Nummer: 931-63-5 |