Germanium-Standardlösung, 10000 mg/L Ge in 5%iger Salpetersäure mit Flußsäure (max. 1%) (aus Ge) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Scientific
14410.AD
14410.AE
14410.AP
14410.ADEA
102
EUR
14410.AD
14410.AE
14410.AP
Germanium-Standardlösung, 10000 mg/L Ge in 5%iger Salpetersäure mit Flußsäure (max. 1%) (aus Ge) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Germanium-Standards
Molecular Formula: Ge in 5% HNO₃/tr. HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085310
Standards: Rückführbar auf NIST