Germanium-Standardlösung, 1000 mg/L Ge in 5%iger Salpetersäure mit Flusssäure (max. 1%) (aus Ge) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Scientific
13841.AD
13841.AE
13841.AP
13841.ADEA
72.4
EUR
13841.AD
13841.AE
13841.AP
Germanium-Standardlösung, 1000 mg/L Ge in 5%iger Salpetersäure mit Flusssäure (max. 1%) (aus Ge) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Germanium-Standards
Molecular Formula: Ge in 5% HNO₃/tr. HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085310
Rückführbar auf NIST
Standards: Rückführbar auf NIST