Molybdän-Standardlösung, 1000 mg/L Mo in 5%iger Salpetersäure mit Flußsäure (max. 1%) (aus Mo) Specpure® Standard für die AAS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
35764.AE
35764.AP
35764.AEEA
43.7
EUR
35764.AE
35764.AP
Molybdän-Standardlösung, 1000 mg/L Mo in 5%iger Salpetersäure mit Flußsäure (max. 1%) (aus Mo) Specpure® Standard für die AAS
Standards
Kationischer Standards
Molybdän-Standards
Molecular Formula: Mo in 5% HNO₃/tr. HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00003465
Standards: Rückführbar auf NIST