Niob-Standardlösung, 10000 mg/L Nb in 2%iger Flußsäure (aus NbCl5) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
14396.AD
14396.AE
14396.AP
14396.ADEA
91.1
EUR
14396.AD
14396.AE
14396.AP
Niob-Standardlösung, 10000 mg/L Nb in 2%iger Flußsäure (aus NbCl5) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Niob-Standards
Molecular Formula: NbCl₅ in 2% HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 1790
MDL No.: MFCD00011126
Standards: Rückführbar auf NIST