Niob-Standardlösung, 1000 mg/L Nb in 2%iger Flußsäure (aus NbCl5) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
13831.AD 13831.AE 13831.AP
13831.ADEA 50 EUR
13831.AD 13831.AE 13831.AP
Niob-Standardlösung, 1000 mg/L Nb in 2%iger Flußsäure (aus NbCl5) Specpure® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Niob-Standards
Molecular Formula: NbCl₅ in 2% HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00011126
Standards: Rückführbar auf NIST
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable
MDL No. MFCD00011126