Wolfram-Standardlösung, 1000 mg/L W in 5%iger Salpetersäure mit Flußsäure (max. 1%) (aus W) Specpure® Standard für die AAS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
35760.AE 35760.AP
35760.AEEA 38 EUR
35760.AE 35760.AP
Wolfram-Standardlösung, 1000 mg/L W in 5%iger Salpetersäure mit Flußsäure (max. 1%) (aus W) Specpure® Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Wolfram-Standards
Molecular Formula: W in 5% HNO₃/tr. HF
Physical Form: Liquid
Odour: Acidic
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011461
Standards: Rückführbar auf NIST
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable
MDL No. MFCD00011461