1,4-Dithian-2,5-diol 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,5-Dihydroxy-1,4-dithiane, p-Dithiane-2,5-diol
179932500 179930010
ACRO179932500EA 119 EUR
ACRO179932500 ACRO179930010
1,4-Dithian-2,5-diol 96%
1,4-Dithian-2,5-diol
Formel: C₄H₈O₂S₂
Molecular Weight: 152,24 g/mol
Schmelzpunkt: 130 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006659
CAS-Nummer: 40018-26-6
EINECS: 254-751-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95.0 %
HPLC ≥97.5 %