Rhenium-Standardlösung, 10000 mg/L Re in 5%iger Salpetersäure (aus Re) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Scientific
14416.AD
14416.AE
14416.AP
14416.ADEA
319
EUR
14416.AD
14416.AE
14416.AP
Rhenium-Standardlösung, 10000 mg/L Re in 5%iger Salpetersäure (aus Re) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Rhenium-Standards
Molecular Formula: Re in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011195
Standards: Rückführbar auf NIST