Titanstandardlösung für ICP, Specpure®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
35759.ADEA 86.2 EUR
35759.AD 35759.AE 35759.AP 35768.AE 38720.AD 38720.AE 38725.AP 35768.AD 35768.AP 38720.AP 38725.AD 38725.AE 45267.AE
Titanstandardlösung für ICP, Specpure®
Standards Kationischer Standards Titan-Standards
UN Nr.: 3264
MDL Nr.: MFCD00011264
Standards: Rückführbar auf NIST
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable
MDL No. MFCD00011264