Triethylentetramin 60%, technische Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A16128.AP A16128.0F
A16128.APEA 45.8 EUR
A16128.AP A16128.0F
Triethylentetramin 60%, technische Qualität
Triethylentetramin
Purity: 60% CAS No.: 112-24-3 Molecular Formula: C6H18N4 Formula Weight: 146.24 Flash Point: 122°(252°F) Refractive Index: 1.4980 Odour: Amine-like Melting Point: ca -35° Boiling Point: ca 267° Beilstein Reference: 605448 Merck Reference: 14,9663 UN No.: 2259 MDL No.: MFCD00008169
Formel: C₆H₁₈N₄
Siedepunkt: ∼267 °C
Schmelzpunkt: ∼–35 °C
Dichte: 0,982
Flammpunkt: 122 °C (252 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008169
CAS-Nummer: 112-24-3
EINECS: 203-950-6
UN: 2259
ADR: 8,II
Merck Index: 14,9663