Triethylentetramin Gemisch aus Isomeren ≥95% zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14392.0100
8.14392.0500
8.14392.0100EA
27.8
EUR
8.14392.0100
8.14392.0500
Triethylentetramin Gemisch aus Isomeren ≥95% zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Triethylentetramin
Formel:
C₆H₁₈N₄ |
MDL:
MFCD00008169 CAS-Nummer: 112-24-3 EINECS: 203-950-6 UN: 2259 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 12 °C |
Molar Mass | 146.23 g/mol |
Boiling Point | 270 - 300 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 129 °C |
Refractive Index | 1.4971 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 0.7 - 7.2 %(V) |
Density | 0.98 g/cm3 (20 °C) |
pH | 10 - 11 (10 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 335 °C |