N-Acetyl-L-glutaminsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
855642-100G 855642-25G
SIAL855642-100GEA 144 EUR
SIAL855642-100G SIAL855642-25G
N-Acetyl-L-glutaminsäure, Sigma-Aldrich®
N-Acetyl-L-glutaminsäure
Formel: C₇H₁₁NO₅
Molecular Weight: 189,17 g/mol
MDL: MFCD00002802
CAS-Nummer: 1188-37-0
EINECS: 214-708-4