Hexafluoraceton Trihydrat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Perfluoroacetone trihydrate
L10777.06
L10777.14
L10777.22
AB173127.0025
L10777.06EA
40.4
EUR
L10777.06
L10777.14
L10777.22
ABCRAB173127.0025
Hexafluoraceton Trihydrat ≥98%
Hexafluoraceton Trihydrat
Purity: 98%
CAS No.: 34202-69-2
Molecular Formula: C3F6O.3H2O
Formula Weight: 220.07 (166.02anhy)
Refractive Index: 1.3190
Melting Point: 18-21°
Boiling Point: 105-106°
Beilstein Reference: 607236
UN No.: 2552
MDL No.: MFCD00149061
Formel:
C₃F₆O·3H₂O Molecular Weight: 220,07 g/mol Siedepunkt: 105…106 °C Schmelzpunkt: 18…21 °C Dichte: 1,579 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149061 CAS-Nummer: 34202-69-2 EINECS: 211-676-3 UN: 2552 ADR: 6.1,II |