2-Chlormalondialdehyd 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chloromalonaldehyde
330120010
330120100
330120500
ACRO330120010EA
41.8
EUR
ACRO330120010
ACRO330120100
ACRO330120500
2-Chlormalondialdehyd 95%
2-Chlormalondialdehyd
Formel:
C₃H₃ClO₂ Molecular Weight: 106.51 g/mol Schmelzpunkt: 140…145 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01320489 CAS-Nummer: 36437-19-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with TBAH | ≥94 % |