2-Chlor-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: N-(2,6-Dimethylphenyl)chloroacetamide, 2-Chloro-2',6'-dimethylacetanilide, N-(2,6-Dichlorophenyl)-2-chloroacetamide
135440500 135440100
ACRO135440500EA 251 EUR
ACRO135440500 ACRO135440100
2-Chlor-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamid 98%
2-Chlor-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamid
Formel: C₁₀H₁₂ClNO
Molecular Weight: 197,66 g/mol
Schmelzpunkt: 143…148 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000926
CAS-Nummer: 1131-01-7
EINECS: 214-460-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to brown Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 150 °C
HPLC ≥97.5 %