2-Chlor-N-(3,5-dimethylphenyl)acetamid
Lieferant: BIONET RESEARCH
Synonyme:
N-(Chloroacetyl)-3,5-dimethylaniline
11X-0967.10
11X-0967.1
11X-0967.5
11X-0967.500
BIOT11X-0967.10EA
0
EUR
BIOT11X-0967.10
BIOT11X-0967.1
BIOT11X-0967.5
BIOT11X-0967.500
2-Chlor-N-(3,5-dimethylphenyl)acetamid
2-Chlor-N-(3,5-dimethylphenyl)acetamid
Formel:
C₁₀H₁₂ClNO Molecular Weight: 197,66 g/mol |
CAS-Nummer:
174700-38-0 |