Nonadecansäuremethylester, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Nonadecanoic acid methyll ester, Methyl Nonadecanoate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
74208-1G
74208-5G
74208-1GEA
105
EUR
74208-1G
74208-5G
Nonadecansäuremethylester, Supelco®
Nonadecanoic acid methyl ester
Formel:
C₂₀H₄₀O₂ Molecular Weight: 312,54 g/mol |
MDL:
MFCD00009011 CAS-Nummer: 1731-94-8 EINECS: 217-056-9 |