Nonadecansäuremethylester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Nonadecanoic acid methyll ester, Methyl Nonadecanoate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
N5377-1G
N5377-10G
N5377-5G
SIALN5377-1GEA
108
EUR
SIALN5377-1G
SIALN5377-10G
SIALN5377-5G
Nonadecansäuremethylester, Sigma-Aldrich®
Nonadecanoic acid methyl ester
Formel:
C₂₀H₄₀O₂ Molecular Weight: 312.54 g/mol |
MDL:
MFCD00009011 CAS-Nummer: 1731-94-8 EINECS: 217-056-9 |