Kaliumethylmalonat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Monoethyl malonate potassium salt, Ethyl potassium malonate
A10720.14 A10720.22 A10720.36
A10720.14EA 50 EUR
A10720.14 A10720.22 A10720.36
Kaliumethylmalonat ≥98%
Kaliumethylmalonat
Formel: C₅H₇KO₄
Molecular Weight: 170,21 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 200 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00035603
CAS-Nummer: 6148-64-7
EINECS: 228-156-7