Kaliummethylmalonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Potassium 3-methoxy-3-oxopropanoate, Monomethyl monopotassium malonate, Monomethyl malonate potassium salt
63405-250G 63405-50G
SIAL63405-250GEA 142 EUR
SIAL63405-250G SIAL63405-50G
Kaliummethylmalonat, Sigma-Aldrich®
Kaliummethylmalonat
Formel: C₄H₅KO₄
Molecular Weight: 156.18 g/mol
MDL: MFCD00014021
CAS-Nummer: 38330-80-2
EINECS: 253-886-8