Sarkosinsäureethylester Hydrochlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Sarcosine Ethyl Ester HCl, H-Sar-OEt·HCl, Ethyl 2-(methylamino)acetate hydrochloride
A13112.14 A13112.22 A13112.36
A13112.14EA 107 EUR
A13112.14 A13112.22 A13112.36
Sarkosinsäureethylester Hydrochlorid ≥98%
Sarkosinsäureethylester Hydrochlorid
Purity: 98+% CAS No.: 52605-49-9 Molecular Formula: C5H11NO2.HCl Formula Weight: 153.61 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 122-126° Beilstein Reference: 3911182 MDL No.: MFCD00012506
Formel: C₅H₁₁NO₂·HCl
Molecular Weight: 153,61 g/mol
Schmelzpunkt: 122…126 °C
MDL: MFCD00012506
CAS-Nummer: 52605-49-9
EINECS: 258-037-5