Sarkosinsäureethylester Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Sarcosine Ethyl Ester HCl, H-Sar-OEt·HCl, Ethyl 2-(methylamino)acetate hydrochloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
255084-10G 255084-50G
SIAL255084-10GEA 56.4 EUR
SIAL255084-10G SIAL255084-50G
Sarkosinsäureethylester Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Sarkosinsäureethylester Hydrochlorid
Formel: C₅H₁₁NO₂·HCl
Molecular Weight: 153.61 g/mol
MDL: MFCD00012506
CAS-Nummer: 52605-49-9
EINECS: 258-037-5
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable